Eter dizoamylowy (mieszanina izomerów) 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11231.AC
A11231.AE
A11231.AP
A11231.ACEA
217
PLN
A11231.AC
A11231.AE
A11231.AP
Eter dizoamylowy (mieszanina izomerów) 96%
Eter dizoamylowy (mieszanina izomerów)
Purity: 96%
CAS No.: 544-01-4
Molecular Formula: [(CH3)2CHCH2CH2]2O
Formula Weight: 158.29
Flash Point: 46°(115°F)
Refractive Index: 1.407
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 1698014
Merck Reference: 14,5118
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00008947
Formuła:
C₁₀H₂₂O MW: 158.28 g/mol Temp. Wrzenia: 172…174 °C Gęstość: 0.78 Temp. Zapłonu: 46 °C (115 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008947 Numer CAS: 544-01-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-857-4 Jednostka: 3271 ADR: 3 III |