3,4-Metylenodioksyanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A12975.09
A12975.18
A12975.30
A12975.09EA
233
PLN
A12975.09
A12975.18
A12975.30
3,4-Metylenodioksyanilina ≥98%
3,4-Metylenodioksyanilina
Purity: 98+%
CAS No.: 14268-66-7
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Flash Point: 142°(287°F)
Melting Point: 40-45°
Boiling Point: 144°/16mm
Beilstein Reference: 4919
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005832
Formuła:
C₇H₇NO₂ Temp. Wrzenia: 144 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: 40…45 °C Temp. Zapłonu: 142 °C (287 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005832 Numer CAS: 14268-66-7 Numer WE (dawny EINECS): 238-161-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |