Drukuj
3,4-Metylenodioksyanilina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
171470100 171470500
ACRO171470100EA 191 PLN
ACRO171470100 ACRO171470500
3,4-Metylenodioksyanilina 97%
3,4-Metylenodioksyanilina
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 144 °C (16 mmHg)
Temp. topnienia: 38…43 °C
Temp. Zapłonu: 142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005832
Numer CAS: 14268-66-7
Numer WE (dawny EINECS): 238-161-6
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to brown to black-brown Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %