Drukuj
chlorek jodu 1 M in dichloromethane
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
370741000 370748000
ACRO370741000EA 491 PLN
ACRO370741000 ACRO370748000
chlorek jodu 1 M in dichloromethane
chlorek jodu
Formuła: ClI
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011354
Numer CAS: 7790-99-0
Numer WE (dawny EINECS): 232-236-7
Jednostka: 2922
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange to red to brown Solution
Titration with Na2S2O3 0.95 to 1.05 M