(±)-2-Bromopropionian etylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
A10820.18
A10820.30
A10820.36
A10820.18EA
215
PLN
A10820.18
A10820.30
A10820.36
(±)-2-Bromopropionian etylu ≥98%
(±)-2-Bromopropionian etylu
Purity: 98+%
CAS No.: 535-11-5
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.03
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4460
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 773920
Merck Reference: 14,3772
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00000144
Formuła:
C₅H₉BrO₂ Temp. Wrzenia: 158…160 °C Gęstość: 1,391 Temp. Zapłonu: 51 °C (123 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000144 Numer CAS: 535-11-5 Numer WE (dawny EINECS): 208-609-5 Jednostka: 1992 ADR: 3,III Klasyfikacja Merck : 14,3772 |