2,3-Dibromopropionian (±)-etylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ethyl 2,3-Dibromopropionate
A15591.14
A15591.22
A15591.36
A15591.14EA
223
PLN
A15591.14
A15591.22
A15591.36
2,3-Dibromopropionian (±)-etylu ≥97%
2,3-Dibromopropionian (±)-etylu
Purity: 97%
CAS No.: 3674-13-3
Molecular Formula: C5H8Br2O2
Formula Weight: 259.94
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5 00
Odour: Irritating
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 636046
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000212
Formuła:
C₅H₈Br₂O₂ MW: 259.93 g/mol Temp. Wrzenia: 212…214 °C Gęstość: 1.789 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000212 Numer CAS: 3674-13-3 Numer WE (dawny EINECS): 222-941-8 ADR: 8 III |