Cyclohexyl ethyl ketone ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B20409.06
B20409.14
B20409.06EA
1590
PLN
B20409.06
B20409.14
Cyclohexyl ethyl ketone ≥99%
Cyclohexyl ethyl ketone
Purity: 99%
CAS No.: 1123-86-0
Molecular Formula: C9H16O
Formula Weight: 140.23
MDL No.: MFCD00060814
Formuła:
C₉H₁₆O Gęstość: 0,91 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060814 Numer CAS: 1123-86-0 Numer WE (dawny EINECS): 214-380-2 |