Triphenylphosphonium bromide ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Triphenylphosphine hydrobromide
L14290.06
L14290.14
L14290.06EA
214
PLN
L14290.06
L14290.14
Triphenylphosphonium bromide ≥97%
Triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 6399-81-1
Molecular Formula: C18H15P.HBr
Formula Weight: 343.21
Odour: Odourless
Melting Point: ca 196° dec.
Beilstein Reference: 3633387
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00035107
Formuła:
C₁₈H₁₆BrP MW: 343.2 g/mol Temp. topnienia: ∼ 196 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035107 Numer CAS: 6399-81-1 Numer WE (dawny EINECS): 229-012-6 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |