Drukuj
Triphenylphosphonium bromide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Triphenylphosphine hydrobromide
269090250 269091000 269090050
ACRO269090250EA 429 PLN
ACRO269090250 ACRO269091000 ACRO269090050
Triphenylphosphonium bromide 99%
Triphenylphosphonium bromide
Formuła: C₁₈H₁₆BrP
MW: 343.2 g/mol
Temp. topnienia: 196…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00035107
Numer CAS: 6399-81-1
Numer WE (dawny EINECS): 229-012-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %