1-Amino-4-metylopiperazyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Methylpiperazin-1-amine
L19108.22
L19108.14
L19108.22EA
804
PLN
L19108.22
L19108.14
1-Amino-4-metylopiperazyna 98%
1-Amino-4-metylopiperazyna
Purity: 98%
CAS No.: 6928-85-4
Molecular Formula: C5H13N3
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 172-175°
Beilstein Reference: 103334
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006154
Formuła:
C₅H₁₃N₃ Temp. Wrzenia: 172…175 °C Gęstość: 0,960 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006154 Numer CAS: 6928-85-4 Numer WE (dawny EINECS): 230-053-7 ADR: 8,III |