Drukuj
1-Amino-4-metylopiperazyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methylpiperazin-1-amine
251390250 251391000
ACRO251390250EA 264 PLN
ACRO251390250 ACRO251391000
1-Amino-4-metylopiperazyna 99%
1-Amino-4-metylopiperazyna
Formuła: C₅H₁₃N₃
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006154
Numer CAS: 6928-85-4
Numer WE (dawny EINECS): 230-053-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %