1-Bromo-4-fenylobutan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25237.03
B25237.06
B25237.03EA
224
PLN
B25237.03
B25237.06
1-Bromo-4-fenylobutan ≥98%
1-Bromo-4-fenylobutan
Purity: 98%
CAS No.: 13633-25-5
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Boiling Point: 131-133°/12mm
MDL No.: MFCD00154988
Formuła:
C₁₀H₁₃Br Temp. Wrzenia: 131…133 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,214 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00154988 Numer CAS: 13633-25-5 |