Drukuj
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 1-Benzylpyrrolidin-2-one
154120250 154121000
ACRO154120250EA 147 PLN
ACRO154120250 ACRO154121000
1-Benzyl-2-pyrrolidinone 97%
1-Benzyl-2-pyrrolidinone
Formuła: C₁₁H₁₃NO
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: >112 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003195
Numer CAS: 5291-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 226-131-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure