Palmitynian 4-nitrofenylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4-Nitrophenyl hexadecanoate
L10896.03
L10896.06
L10896.03EA
284
PLN
L10896.03
L10896.06
Palmitynian 4-nitrofenylu ≥98%
Palmitynian 4-nitrofenylu
Purity: 98+%
CAS No.: 1492-30-4
Molecular Formula: C22H35NO4
Formula Weight: 377.53
Melting Point: 65-66°
Beilstein Reference: 1891754
Formuła:
C₂₂H₃₅NO₄ MW: 377.52 g/mol Temp. topnienia: 65…66 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00047732 Numer CAS: 1492-30-4 Numer WE (dawny EINECS): 216-084-9 |