Drukuj
Lithium azide 20% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
MQ200
480525-100G 480525-25G
SIAL480525-100GEA 2770 PLN
SIAL480525-100G SIAL480525-25G
Lithium azide 20% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Lithium azide
Formuła: LiN₃
MW: 48.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 103
Gęstość: 1.83
Numer MDL: MFCD00041956
Numer CAS: 19597-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 243-177-1