Drukuj
Lithium azide 20% water, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
335360250 335361000
ACRO335360250EA 779 PLN
ACRO335360250 ACRO335361000
Lithium azide 20% water, pure
Lithium azide
Formuła: LiN₃
MW: 48.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 103
Gęstość: 1.83
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00041956
Numer CAS: 19597-69-4
Numer WE (dawny EINECS): 243-177-1
Jednostka: 3287
ADR: 6.1 I
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 17 to 23 %