Drukuj
Kwas 3,3'-ditiodipropionowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3-Dithiodipropionic Acid
148900500 148902500
ACRO148900500EA 129 PLN
ACRO148900500 ACRO148902500
Kwas 3,3'-ditiodipropionowy 98%
Kwas 3,3'-ditiodipropionowy
Formuła: C₆H₁₀O₄S₂
MW: 210.28 g/mol
Temp. topnienia: 155…158 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002780
Numer CAS: 1119-62-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-284-0
Jednostka: 3335
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %