1,4-Dietylopiperazyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B24743.09
B24743.18
B24743.30
B24743.09EA
393
PLN
B24743.09
B24743.18
B24743.30
1,4-Dietylopiperazyna ≥98%
1,4-Dietylopiperazyna
Purity: 98%
CAS No.: 6483-50-7
Molecular Formula: C8H18N2
Formula Weight: 142.24
MDL No.: MFCD00126900
Formuła:
C₈H₁₈N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00126900 Numer CAS: 6483-50-7 Numer WE (dawny EINECS): 229-341-5 |