Keton cykloheksylowo-fenylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B24816.06
B24816.14
B24816.22
B24816.06EA
235
PLN
B24816.06
B24816.14
B24816.22
Keton cykloheksylowo-fenylowy ≥98%
Keton cykloheksylowo-fenylowy
Purity: 98%
CAS No.: 712-50-5
Molecular Formula: C13H16O
Formula Weight: 188.27
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₁₆O Temp. Wrzenia: 165…168 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 52…57 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001467 Numer CAS: 712-50-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-923-5 |