Propionylooctan metylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
B24848.14
B24848.22
B24848.36
B24848.14EA
318
PLN
B24848.14
B24848.22
B24848.36
Propionylooctan metylu ≥99%
Propionylooctan metylu
Purity: 99%
CAS No.: 30414-53-0
Molecular Formula: C6H10O3
Formula Weight: 130.14
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 73-74°/5mm
Beilstein Reference: 1753684
MDL No.: MFCD00011705
Formuła:
C₆H₁₀O₃ MW: 130.14 g/mol Temp. Wrzenia: 73…74 °C (5 mmHg) Gęstość: 1.037 Temp. Zapłonu: 71 °C (159 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011705 Numer CAS: 30414-53-0 Numer WE (dawny EINECS): 250-184-3 |