Drukuj
Propionylooctan metylu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
243160250 243161000 243165000
ACRO243160250EA 222 PLN
ACRO243160250 ACRO243161000 ACRO243165000
Propionylooctan metylu 99+%
Propionylooctan metylu
Formuła: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 95…97 °C (48 mmHg)
Temp. topnienia: –35 °C
Gęstość: 1.03 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011705
Numer CAS: 30414-53-0
Numer WE (dawny EINECS): 250-184-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %