Propionylooctan etylu 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 3-oxopentanoate, Ethyl 3-oxovalerate
A15464.06
A15464.14
A15464.22
A15464.06EA
534
PLN
A15464.06
A15464.14
A15464.22
Propionylooctan etylu 95%
Propionylooctan etylu
Purity: 95%
CAS No.: 4949-44-4
Molecular Formula: CH3CH2COCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4220
Boiling Point: 190-192°
Beilstein Reference: 970270
MDL No.: MFCD00009317
Formuła:
C₇H₁₂O₃ MW: 144.17 g/mol Temp. Wrzenia: 190…192 °C Gęstość: 1.012 Temp. Zapłonu: 77 °C (170 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009317 Numer CAS: 4949-44-4 Numer WE (dawny EINECS): 225-593-5 |