Drukuj
Propionylooctan etylu 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-oxopentanoate, Ethyl 3-oxovalerate
232910050 232910250
ACRO232910050EA 338 PLN
ACRO232910050 ACRO232910250
Propionylooctan etylu 98+%
Propionylooctan etylu
Formuła: C₇H₁₂O₃
MW: 144.17 g/mol
Temp. Wrzenia: 83…84 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1.01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 77 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009317
Numer CAS: 4949-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 225-593-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %