Heksahydrat siarczanu amonowo-niklowego(II) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Ammonium nickel sulphate hexahydrate, Nickel ammonium sulphate Ammonium disulphatonickelate, Nickel ammonium sulphate hexahydrate
A18441.22
A18441.36
A18441.22EA
289
PLN
A18441.22
A18441.36
Heksahydrat siarczanu amonowo-niklowego(II) ≥98%
Heksahydrat siarczanu amonowo-niklowego(II)
Purity: 98%
CAS No.: 7785-20-8
Molecular Formula: H8N2NiO8S2.6H2O
Formula Weight: 394.99 (286.90anhy)
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6501
MDL No.: MFCD00150260
Formuła:
H₈N₂NiO₈S₂·6H₂O MW: 394.99 g/mol Gęstość: 1.923 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150260 Numer CAS: 7785-20-8 Numer WE (dawny EINECS): 239-793-5 ADR: 9 III |