Heksahydrat siarczanu amonowo-niklowego(II)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
12519.22
12519.36
12519.22EA
383
PLN
12519.22
12519.36
Heksahydrat siarczanu amonowo-niklowego(II)
Heksahydrat siarczanu amonowo-niklowego(II)
CAS No.: 7785-20-8
Molecular Formula: H8N2NiO8S2.6H2O
Formula Weight: 394.99 (286.90anhy)
Physical Form: Large Crystals
Density: 1.923
Appearance: Green
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,6501
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00150260
Formuła:
H₈N₂NiO₈S₂·6H₂O Gęstość: 1,923 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00150260 Numer CAS: 7785-20-8 Numer WE (dawny EINECS): 239-793-5 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,6501 |