Drukuj
Fosforan butylu (mieszanina mono i diestrów) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20251.0100 8.20251.1000 8.20251.9030 8.20251.9025
8.20251.0100EA 160 PLN
8.20251.0100 8.20251.1000 8.20251.9030 8.20251.9025
Fosforan butylu (mieszanina mono i diestrów) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Fosforan butylu (mieszanina mono i diestrów)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 12788-93-1
Numer WE (dawny EINECS): 235-826-2
Jednostka: 1718
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) partly soluble
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Flash Point 108.5 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Dibutyl phosphate, Phosphoric acid butyl ester