Drukuj
Tri-sec-butanolan glinu zS, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aluminium Tri-sec-butylate, Aluminum s-butoxide, Aluminium tri-sec-butoxide
MQ200
8.20054.0250 8.20054.1000
8.20054.0250EA 174 PLN
8.20054.0250 8.20054.1000
Tri-sec-butanolan glinu zS, Sigma-Aldrich®
Tri-sec-butanolan glinu
Formuła: C₁₂H₂₇AlO₃
MW: 246.33 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00009327
Numer CAS: 2269-22-9
Numer WE (dawny EINECS): 218-871-2
Jednostka: 1992
ADR: 3 (6.1) II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 246.32 g/mol
Boiling Point 180 - 182 °C (5 hPa)
Vapor Pressure 23 hPa (195 °C)
Flash Point 26 °C
Explosion Limit 1.7 - 9.8 %(V)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 406 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid