Drukuj
Kwas oleopalmitynowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: (Z)-Hexadec-9-enoic acid
376910010 376910050 376912500
ACRO376910010EA 1230 PLN
ACRO376910010 ACRO376910050 ACRO376912500
Kwas oleopalmitynowy 99%
Kwas oleopalmitynowy
Formuła: C₁₆H₃₀O₂
Temp. Wrzenia: 162 °C (,6 mmHg)
Gęstość: 0,894 g/cm³
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004437
Numer CAS: 373-49-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-765-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %