Drukuj
Azetydyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
296730010 296732500 296730050
ACRO296730010EA 884 PLN
ACRO296730010 ACRO296732500 ACRO296730050
Azetydyna 98%
Azetydyna
Formuła: C₃H₇N
Temp. Wrzenia: 61…62 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,85 g/cm³
Temp. Zapłonu: –20 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005165
Numer CAS: 503-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 207-963-8
Jednostka: 2733
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %