4-Tritylphenol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L06073.06
L06073.14
L06073.06EA
526
PLN
L06073.06
L06073.14
4-Tritylphenol ≥98%
4-Tritylphenol
Purity: 98%
CAS No.: 978-86-9
Molecular Formula: C25H20O
Formula Weight: 336.43
Melting Point: 276-286°
Beilstein Reference: 2290531
Formuła:
C₂₅H₂₀O MW: 336.43 g/mol Temp. topnienia: 276…286 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002364 Numer CAS: 978-86-9 Numer WE (dawny EINECS): 213-557-1 |