Drukuj
Eter tert-amylowo-metylowy ≥97%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
283096-5ML 283096-100ML 283096-500ML
SIAL283096-5MLEA 215 PLN
SIAL283096-5ML SIAL283096-100ML SIAL283096-500ML
Eter tert-amylowo-metylowy ≥97%, Sigma-Aldrich®
Eter tert-amylowo-metylowy
Formuła: C₆H₁₄O
Temp. Wrzenia: 85…86 °C (lit.)
Gęstość: 0,76…0.78 g/mL (25 °C) (lit.)
Temp. Zapłonu: –7 °C
Numer MDL: MFCD00010186
Numer CAS: 994-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 213-611-4
Jednostka: 3271
ADR: 3,II