Drukuj
Wodorotlenek sodu 2.5 mol/l (2.5 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Dostawca: REAGECON
Niebezpieczeństwo
REGES22501EA 154 PLN
REGES22501
Wodorotlenek sodu 2.5 mol/l (2.5 N) roztwór wodny roztwór volumetryczny
Wodorotlenek sodu
Formuła: NaOH
MW: 40 g/mol
Temp. Wrzenia: 109 °C (1013 hPa)
Gęstość: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003548
Numer CAS: 1310-73-2
Numer WE (dawny EINECS): 215-185-5
Jednostka: 1824
ADR: 8,II