Drukuj

Kwas chlorowodorowy 3%, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

115750023.2500 115750023.5000
CHMP115750023.2500EA 62.4 PLN
CHMP115750023.2500 CHMP115750023.5000
Kwas chlorowodorowy 3%, pure analytical reagent
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR