Drukuj

Kwas siarkowy(VI) 95% 95, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

425749500.5000 425749500.1000 425749500.0500 425749500.2500 425749500.9010
CHMP425749500.5000EA 194 PLN
CHMP425749500.5000 CHMP425749500.1000 CHMP425749500.0500 CHMP425749500.2500 CHMP425749500.9010
Kwas siarkowy(VI) 95% 95, pure
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼335 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 10.38
Gęstość: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 1830
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR