Drukuj

kwas salicylowy, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115746000.1000 115746000.0100 115746000.0250 115746000.0500 115746000.0050
CHMP115746000.1000EA 171 PLN
CHMP115746000.1000 CHMP115746000.0100 CHMP115746000.0250 CHMP115746000.0500 CHMP115746000.0050
kwas salicylowy, czysty reagent analityczny
kwas salicylowy
Formuła: (HO)C₆H₄CO₂H
Temp. Wrzenia: 336 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 157…159 °C
Gęstość: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 157 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002439
Numer CAS: 69-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-712-3
Klasyfikacja Merck : 13,08411
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af1f695fa92656a135b5e1742f1cca28f4d255fb&vid=8f3aff6fb9a70e5dd194b8bc46019af74e48e90a&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR