Drukuj
Tridodecyloamina (Jonofor I na jony wodorowe), Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
95292-100MG 95292-500MG
95292-100MGEA 672 PLN
95292-100MG 95292-500MG
Tridodecyloamina (Jonofor I na jony wodorowe), Supelco®
Tridodecyloamina (Jonofor I na jony wodorowe)
Formuła: C₃₆H₇₅N
Temp. Wrzenia: 450 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 16 °C
Gęstość: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008971
Numer CAS: 102-87-4
Numer WE (dawny EINECS): 203-063-4
Jednostka: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5dd98bf61cfdbfcbb036af386b4245a3b6f4d38&vid=16fbbb2020828ac0da9bc15422c0f08e3f9e0328&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfb9685c5b91168aeb651a96661ea7341474b583&vid=d86c9efb2e1e9fbdd29e17a828b3f9e6e6fb6014&prid=web&clid=SAPDAM