Drukuj

kwas cytrynowy hydrat, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

Synonim: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid

115382101.0500 115382101.9025 115382101.0250 115382101.1000 115382101.0100 115382101.9010
CHMP115382101.0500EA 0 PLN
CHMP115382101.0500 CHMP115382101.9025 CHMP115382101.0250 CHMP115382101.1000 CHMP115382101.0100 CHMP115382101.9010
kwas cytrynowy hydrat, pure analytical reagent
kwas cytrynowy hydrat
Formuła: C₆H₈O₇.H₂O
Temp. topnienia: 135…152 °C
Gęstość: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149972
Numer CAS: 5949-29-1
Numer WE (dawny EINECS): 201-069-1
Klasyfikacja Merck : 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR