Drukuj

Kwas azotowy 65%, pure

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Nitric acid solution

529603421-1L 529603421-5L
POCH529603421-1LEA 66.9 PLN
POCH529603421-1L POCH529603421-5L
Kwas azotowy 65%, pure
Kwas azotowy
Formuła: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 87
Temp. topnienia: –42 °C
Gęstość: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011349
Numer CAS: 7697-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-714-2
Jednostka: 2031
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,06610

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR