Drukuj

Kwas fluorowodorowy 40%, pure zA

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

115504630.1000 115504630.0500 115504630.2500 115504630.5000
CHMP115504630.1000EA 139 PLN
CHMP115504630.1000 CHMP115504630.0500 CHMP115504630.2500 CHMP115504630.5000
Kwas fluorowodorowy 40%, pure zA
Kwas fluorowodorowy
Formuła: HF
MW: 20.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011346
Numer CAS: 7664-39-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-634-8
Jednostka: 1790
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR