Drukuj

Kwas chlorowodorowy 35 - 38%, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

425752836.5000 425752836.1000 425752836.0500 425752836.2500 425752836.9010 425752836.9030 425752836.450L
CHMP425752836.5000EA 172 PLN
CHMP425752836.5000 CHMP425752836.1000 CHMP425752836.0500 CHMP425752836.2500 CHMP425752836.9010 CHMP425752836.9030 CHMP425752836.450L
Kwas chlorowodorowy 35 - 38%, pure
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR