Drukuj
Kwas chlorowodorowy 35 - 38%, pure zA
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
115752837.1000 115752837.5000 115752837.9020 115752837.0500 115752837.2500 115752837.9010 115752837.9030
CHMP115752837.1000EA 63.5 PLN
CHMP115752837.1000 CHMP115752837.5000 CHMP115752837.9020 CHMP115752837.0500 CHMP115752837.2500 CHMP115752837.9010 CHMP115752837.9030
Kwas chlorowodorowy 35 - 38%, pure zA
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8 II