Drukuj
2-Pirolidon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
P74370-1KG P74370-25G P74370-500G
SIALP74370-1KGEA 446 PLN
SIALP74370-1KG SIALP74370-25G SIALP74370-500G
2-Pirolidon, Sigma-Aldrich®
2-Pirolidon
Formuła: C₄H₇NO
Temp. Wrzenia: 245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 24…26 °C
Gęstość: 1,1115 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005270
Numer CAS: 616-45-5
Numer WE (dawny EINECS): 210-483-1
Klasyfikacja Merck : 12,08200