Drukuj
kwas L (+) askorbinowy, pure zA
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Synonim: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
529150113-250G 529150113-100G 529150113-50G 529150113-1KG 529150113-500G
POCH529150113-250GEA 133 PLN
POCH529150113-250G POCH529150113-100G POCH529150113-50G POCH529150113-1KG POCH529150113-500G
kwas L (+) askorbinowy, pure zA
kwas L (+) askorbinowy
Formuła: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 553
Temp. topnienia: 190…192 °C
Gęstość: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064328
Numer CAS: 50-81-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-066-2
REACH: exempt
Klasyfikacja Merck : 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM