Drukuj
5,6-Epoxy-1-hexene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,2-Epoxy-5-hexene
M-Clarity™ quality level = MQ100
260347-25G 260347-5G
SIAL260347-25GEA 1110 PLN
SIAL260347-25G SIAL260347-5G
5,6-Epoxy-1-hexene, Sigma-Aldrich®
5,6-Epoxy-1-hexene
Formuła: C₆H₁₀O
MW: 98.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 119…121 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –156 °C
Gęstość: 0.869 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010051
Numer CAS: 10353-53-4
Numer WE (dawny EINECS): 233-771-9
Jednostka: 3271
ADR: 3 II