1-Chloroadamantan ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
15169.06
15169.14
15169.22
15169.06EA
224
PLN
15169.06
15169.14
15169.22
1-Chloroadamantan ≥98%
1-Chloroadamantan
Purity: 98%
CAS No.: 935-56-8
Molecular Formula: C10H15Cl
Formula Weight: 170.68
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 165°
MDL No.: MFCD00075627
Formuła:
C₁₀H₁₅Cl Temp. topnienia: 165 °C Gęstość: 1,26 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075627 Numer CAS: 935-56-8 Numer WE (dawny EINECS): 213-305-0 |