Drukuj
2,3-Dimethylthiophene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
342270010 342270050 342270250
ACRO342270010EA 463 PLN
ACRO342270010 ACRO342270050 ACRO342270250
2,3-Dimethylthiophene 97%
2,3-Dimethylthiophene
Formuła: C₆H₈S
Temp. Wrzenia: 141,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –49 °C
Gęstość: 1,0021 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00130081
Numer CAS: 632-16-6
Numer WE (dawny EINECS): 211-170-2
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %