3-Metylotiofen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13394.14
A13394.22
A13394.14EA
267
PLN
A13394.14
A13394.22
3-Metylotiofen ≥98%
3-Metylotiofen
Purity: 98+%
CAS No.: 616-44-4
Molecular Formula: C5H6S
Formula Weight: 98.17
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.5200
Odour: Aromatic
Melting Point: -69°
Boiling Point: 115-117°
Beilstein Reference: 1300
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005470
Formuła:
C₅H₆S Temp. Wrzenia: 115…117 °C Temp. topnienia: –69 °C Gęstość: 1,020 Temp. Zapłonu: 11 °C (51 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005470 Numer CAS: 616-44-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-482-6 Jednostka: 1993 ADR: 3,II |