Drukuj
Śruby i pierścienie mocujące
Dostawca: Bohlender
C410-08 C410-04 C410-06 C410-02
BOHLC410-08EA 54.5 PLN
BOHLC410-08 BOHLC410-04 BOHLC410-06 BOHLC410-02
Śruby i pierścienie mocujące
Zaciski Zaciski uniwersalne
Bolts and clamps made entirely of PTFE, which are mainly used for moon-shaped stirrer blades with double-sided groove.
  • Temperature resistance: −200 to 250 °C
  • Universal chemical resistance