Drukuj
2-Metylotiofen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
127850250 127851000
ACRO127850250EA 203 PLN
ACRO127850250 ACRO127851000
2-Metylotiofen 98%
2-Metylotiofen
Formuła: C₅H₆S
Temp. Wrzenia: 113 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –63 °C
Gęstość: 1,02 g/cm³
Temp. Zapłonu: 7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005451
Numer CAS: 554-14-3
Numer WE (dawny EINECS): 209-063-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %