2-Heksylotiofen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12652.09
A12652.18
A12652.09EA
613
PLN
A12652.09
A12652.18
2-Heksylotiofen ≥98%
2-Heksylotiofen
Purity: 98%
CAS No.: 18794-77-9
Molecular Formula: C10H16S
Formula Weight: 168.30
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4960
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 110220
MDL No.: MFCD00022535
Formuła:
C₁₀H₁₆S Temp. Wrzenia: 228…230 °C Gęstość: 0,935 Temp. Zapłonu: 100 °C (212 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00022535 Numer CAS: 18794-77-9 Numer WE (dawny EINECS): 242-579-4 |